missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASK1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18427287 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18427287 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18427287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176674AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASK1 Polyclonal antibody specifically detects ASK1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ASK1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Apoptosis signal-regulating kinase 1, ASK-1, ASK1MEKK 5, EC 2.7.11, MAP/ERK kinase kinase 5, MAPK/ERK kinase kinase 5, MAPKKK5EC 2.7.11.25, MEK kinase 5, MEKK5apoptosis signal regulating kinase 1, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ASK1. The immunogen is located within amino acids 1260 - 1310 of ASK1. Amino Acid Squence: IEEKDQEIKHLKLKSQ
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4217
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.