missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASC2 Antibody (OTI9C10), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72480F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ASC2 Monoclonal specifically detects ASC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
| ASC2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| PYDC1 | |
| Full length recombinant protein of human ASC2 (NP_690865) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 260434.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Immunohistochemistry | |
| OTI9C10 | |
| Immunohistochemistry | |
| ASC2PAAD-only protein 1, ASCI, POP1pyrin domain-containing protein 1, PYC1, PYD (pyrin domain) containing 1, pyrin domain containing 1, pyrin-domain containing protein 1, Pyrin-only protein 1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur