missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASB13 Antibody (OTI7E10) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Product Code. 30689158 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30689158 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689158 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344956AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ASB13 Monoclonal antibody specifically detects ASB13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ASB13
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7E10
Conjugate Alexa Fluor 700
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ankyrin repeat and SOCS box containing 13, ankyrin repeat and SOCS box protein 13, ankyrin repeat and SOCS box-containing 13, ankyrin repeat domain-containing SOCS box protein Asb-13, ASB-13, FLJ13134, MGC19879
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 76-278 of human ASB13(NP_078977) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 79754
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.