missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARPC3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18367402 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18367402 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18367402 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299559H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARPC3 Polyclonal specifically detects ARPC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ARPC3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias actin related protein 2/3 complex, subunit 3, 21kDa, subunit 3 (21 kD)
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human ARPC3.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10094
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.