missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARPC2 Antibody (5C8), Novus Biologicals™

Code produit 18389039 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18389039 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18389039 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00010109M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ARPC2 Monoclonal antibody specifically detects ARPC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ARPC2
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 5C8
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA 1:100 to 1:2000, Sandwich ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH00590
Gene Alias actin related protein 2/3 complex, subunit 2 (34 kD), actin related protein 2/3 complex, subunit 2, 34kDa, ARC34actin-related protein 2/3 complex subunit 2, Arp2/3 complex 34 kDa subunit, ARP2/3 protein complex subunit 34, p34-ARC, PNAS-139
Host Species Mouse
Immunogen ARPC2 (AAH00590, 1 a.a. ~ 300 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MILLEVNNRIIEETLALKFENAAAGNKPEAVEVTFADFDGVLYHISNPNGDKTKVMVSISLKFYKELQAHGADELLKRVYGSFLVNPESGYNVSLLYDLENLPASKDSIVHQAGMLKRNCFASVFEKYFQFQEEGKEGENRAVIHYRDDETMYVESKKDRVTVVFSTVFKDDDDVVIGKVFMQEFKEGRRASHTAPQVLFSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10109
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.