missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ ARL17 Overexpression Lysate

Código de producto. 18039689 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18039689 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18039689 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP211285
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems.

The ARL17 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_57716. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens ARL17, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Protein State Native
For Use With (Application) Western Blot

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.