missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF6 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18428963 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18428963 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18428963 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP130451AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGEF6 Polyclonal antibody specifically detects ARHGEF6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen ARHGEF6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias alphaPIX, Alpha-Pix, COOL-2, COOL2alpha, KIAA0006Cool2, mental retardation, X-linked 46, MRX46, PAK-interacting exchange factor alpha, PIXA, Rac/Cdc42 guanine exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6, rho guanine nucleotide exchange factor 6
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 726 and 776 of human Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6 using the numbering given in entry NP_004831.1 (GeneID 9459).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9459
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.