missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARFGEF2 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18431701 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18431701 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18431701 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP188607

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ARFGEF2 Polyclonal antibody specifically detects ARFGEF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARFGEF2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/mL
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2 (brefeldinA-inhibited), ARFGEP2, BIG2brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 2, Brefeldin A-inhibited GEP 2, dJ1164I10.1, FLJ23723, PVNH2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KPIQSKPQSPVIQAAAVSPKFVRLKHSQAQSKPTTPEKTDLTNGEHARSDSGKVSTENGDAPRERGSSLSGTDDGAQEVVKDILEDVVTSAIKAAEKHGLTEPERVLGELECQECAIPPGVDENSQTNGI
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10564
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.