missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arachidonic acid, MedChemExpress
Description
Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Arachidonic acid |
| Physical Form | Liquid |
| CAS | 506-32-1 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H32O2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Immunocytophyt |
| Solubility Information | Ethanol : 100 mg/mL (328.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.22 mM) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?