missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR7, MedChemExpress

Codice prodotto. 16415997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16415997

Marca: Medchem Express HY101106

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.

AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.

Specifica

Chemical Name or Material AR7
CAS 80306-38-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H12ClNO
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 257.71
Formula Weight 257.71
Percent Purity 98.85%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato