missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APS-2-79, MedChemExpress
Beschreibung
APS-2-79 is a KSR-dependent MEK antagonist. APS-2-79 inhibits ATPbiotin binding to KSR2 within the KSR2-MEK1 complexe with an IC50 of 120 nM. APS-2-79 makes the stabilization of the KSR inactive state antagonizes oncogenic Ras-MAPK signaling.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | APS-2-79 |
| CAS | 2002381-25-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H21N3O3 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 20 mg/mL (51.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3=NC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43 |
| Molecular Weight (g/mol) | 387.43 |
| Formula Weight | 387.43 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?