missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apramycin Sulfate, TRC

Product Code. 30010198
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30010198 50 mg 50mg
30135833 1 g 1g
18033420 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30010198 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA72960050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 65710-07-8
Molecular Formula C21 H41 N5 O11 . H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 637.66
Synonym Apramycin Sulfate
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-3-(methylamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy]-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol;sulfuric acid
SMILES CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O.OS(=O)(=O)O

Spécification

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
Formula Weight 637.2476
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Apramycin sulfate
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.