missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein L2 Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
0.1mg
Beschreibung
The Apolipoprotein L2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC216858 and based on accession number NM_145637. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens apolipoprotein L, 2 (APOL2), transcript variant beta, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur