missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Product Code. 18417080 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18417080 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18417080 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177008B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody

Apolipoprotein A-I/ApoA1 Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Apolipoprotein A-I/ApoA1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Host Species Chicken
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human ApoA1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of ApoA1. Amino Acid Squence: FWQQDEPPQSPWDRRVKD
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 335
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.