missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apitolisib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16496126
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
16496126 100 mg 100mg
16445588 10 mg 10mg
16418287 5 mg 5mg
16411757 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16496126 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13246
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Apitolisib (GDC-0980; GNE 390; RG 7422) is a selective, potent, orally bioavailable Class I PI3 kinase and mTOR kinase (TORC1/2) inhibitor with IC50s of 5 nM/27 nM/7 nM/14 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ/PI3Kγ, and with a Ki of 17 nM for mTOR.

Apitolisib (GDC-0980

Specifica

Chemical Name or Material Apitolisib
Physical Form Solid
CAS 1032754-93-0
Color Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H30N8O3S
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym GDC-0980 GNE 390 RG 7422
Solubility Information DMSO : 14.29 mg/mL (28.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(N1CCN(CC1)CC2=C(C3=NC(C4=CN=C(N=C4)N)=NC(N5CCOCC5)=C3S2)C)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 498.6
Formula Weight 498.6
Percent Purity 97.88%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.