missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antimony Standard: Sb @ 10000 μg/mL in 1% HNO3, 6% Tartaric Acid, VHG™

Código de producto. 17951326
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
17951326 250 mL 250mL
17932426 100 mL 100mL
17912256 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17951326 missing translation for 'mfr' VHG Labs missing translation for 'supplierNo' VHGTSBWTN250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Antimony Standard: Sb @ 10000 μg/mL in 1% HNO3, 6% Tartaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Antimony
CAS 7440-36-0
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Antimony
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Sb
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Antimony powder, Stibium metallicum, Antimony, metallic, Antimony, elemental
InChI Formula InChI=1S/Sb
SMILES [Sb]
IUPAC Name antimony
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Quantity 250 mL
Formula Weight 120.904 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.