missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimony Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Antimony Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M
Specifications
Specifications
| Packaging | HDPE plastic bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Quantity | 500 mL |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?