missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ZNF428 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA541695
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
Peptide sequence: PCRLCCPATA PQEAPAPEGR ALGEEEEEPP RAGEGRPAGR EEEEEEEEEG Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 86%; Guinea Pig: 86%; Human: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 88%.
ZNF428 contains 1 C2H2-type zinc finger. The exact function of ZNF428 remains unknown. Two different isoforms have been described.
Specifikationer
| ZNF428 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF428 | |
| 2410005H09Rik; AV271806; AW047854; C19orf37; Enzyme-like protein PIT13; Zfp428; Zinc finger protein 428; Znf428 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 126299 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q96B54 | |
| ZNF428 | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF428. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering