missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
t-complex-associated-testis-expressed 3, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant TCTE3.
Brand: Abnova H00006991-A01.50uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: SVETKVQQILTESLKDVKYDDKVFSHLSLELADRILLAVKEFGYHRYKFIIKVLFIQKTGQAINIASRWIWDIAWDSWVAAKHEAESYVALVLVFALYYESpezifikation
| t-complex-associated-testis-expressed 3 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant TCTE3. | |
| TCTE3 | |
| MGC142199/TCTEX1D3 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Yes | |
| 6991 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_174910 | |
| TCTE3 | |
| TCTE3 (NP_777570, 99 a.a. ∼ 198 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Serum |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur