missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAST2, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human MAST2 protein.
Brand: Abnova H00023139-B01.50uL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sequence: MRPRSRSLSPGRSPVSFDSEIIMMNHVYKERFPKAHERSESSEVAFVMQLVKKLMIIIARPARLLECLEFDPEEFYHLLEAAEGHAKEGQGIKCDIPRYIVSQLGLTRDPLEEMAQLSSCDSPDTPETDDSIEGHGASLPSKKTPSEEDFETIKLISNGAYGAVFLVRHKSTRQRFAMKKINKQNLILRNQIQQAFVERDILTFAENPFVVSMFCSFDTKRHLCMVMEYVEGGDCATLLKNIGALPVDMVRLYFAETVLALEYLHNYGIVHRDLKPDNLLITSMGHIKLTDFGLSKMGLMSLTTNLYEGHIEKDAREFLDKQVCGTPEYIAPEVILRQGYGKPVDWWAMGIILYEFLVGCVPFFGDTPEELFGQVISDEIVWPEGDEALPPDAQDLTSKLLHQNPLERLGTGSAYEVKQHPFFTGLDWTGLLRQKAEFIPQLESEDDTSYFDTRSERYHHMDSEDEEEVSEDGCLEIRQFSSCSPRFNKVYSSMERLSLLEERRTPPPTKRSLSEEKEDHSDGLAGLKGRDRSWVIGSPEILRKRLSVSESSHTESDSSPPMTVRRRCSGLLDAPRFPEGPEEASSTLRRQPQEGIWVLTPPSGEGVSGPVTEHSGEQRPKLDEEAVGRSSGSSPAMETRGRGTSQLAEGATAKAISDLAVRRARHRLLSGDSTEKRTARPVNKVIKSASATALSLLIPSEHHTCSPLASPMSPHSQSSNPSSRDSSPRSMASPCGPFASTWVTPMSTPCTIWCGTWRMEVRPVRQGFVKVTSSPMSMGNLCMAWCTRRWWSSpecifikationer
| MAST2 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human MAST2 protein. | |
| MAST2 | |
| FLJ39200/KIAA0807/MAST205/MTSSK/RP4-533D7.1 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Yes | |
| 23139 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| No additive | |
| BC015816.2 | |
| MAST2 | |
| MAST2 (AAH15816.2, 1 a.a. ∼ 792 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Serum |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering