missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ret finger protein-like 4B, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant RFPL4B.
Brand: Abnova H00442247-A01.50uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: TKDPRLACVLGTPCFSSGQHYWEVEVGEVKSWSLGVCKEPADRKSNDLFPGHGFWISMKAGAIHANTHLERIPASPRLRRVGIFLDADLEEIQFFDVDNNSpezifikation
| ret finger protein-like 4B | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant RFPL4B. | |
| RFPL4B | |
| RNF211 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Ubiquitin/Proteasome | |
| Primary | |
| Human | |
| Serum |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_001013734 | |
| RFPL4B | |
| RFPL4B (NP_001013756, 127 a.a. ∼ 226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| Yes | |
| 442247 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur