missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD HiCK-3 Human Cytokine Positive Control Cells

Codice prodotto. 15847988 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15847988 1 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15847988 Fornitore BD N. del fornitore 555063
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
  • This suspension contains Human intracellular CytoKine-3 (HiCK-3) Positive Control Cells
  • The HiCK-3 frozen cell suspension contains fixed, non-permeabilized human lymphoid cells
  • The suspension includes cells that express detectable levels of intracellular IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, and TNF as determined by immunofluorescent intracellular cytokine staining and flow cytometry
  • HiCK-3 cells contain a measurable proportion of cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentration 5 x106 cells/mL
For Use With (Application) Intracellular staining (flow cytometry)
Quantity 1 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.