missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Anti-bacterial, Anti-odor Insoles
Beskrivning
- Dual-action: prevents bacteria and odor
- Perforated for breathability
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | Insoles for comfort, prevent bacteria/odor |
| Size | T44 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?