missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-BACE1, CSNK1D Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16191134
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16191134 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16191134 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. DI0131.1Set

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

BACE1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CSNK1D mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols

This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the BACE1 protein, and the other against the CSNK1D protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu

In situ PLA

Spezifikation

Antigen BACE1
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Gene BACE1
Gene Alias ASP2/BACE/FLJ90568/HSPC104/KIAA1149
Gene Symbols BACE1
Host Species Mouse, Rabbit
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23621/1453
Includes Antibody pair set content: 1. BACE1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. CSNK1D mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Product Type BACE1 & CSNK1D Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.