missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anthraquinone, TRC

Code produit 30134951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30134951 500 g 500g
30136801 250 g 250g
17939339 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30134951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA679245500G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 84-65-1
Molecular Formula C14 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Synonym Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
IUPAC Name anthracene-9,10-dione
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13

Spécification

Quantity 500 g
InChI Formula InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formula Weight 208.0524
Chemical Name or Material Anthraquinone
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.