missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-727 Medium-Duty, 15 Gauge Cut Protection Gloves, INTERCEPT™ Technology

Artikelnummer. 16079651 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 pairs
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16079651

Marke: Ansell 11727100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Abrasion-resistant gloves feature a polyurethane coating for increased comfort, as well as a secure grip on dry to slightly oily pieces for secure handling in a wide range of environments.

  • Lightweight, easy to wear during long working hours
  • Liner features optimized Lycra™ content for cooling effect on the skin
  • Silicone-free polyurethane (PU) palm coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling
  • Gray coating hides dirt in environments with dirt exposure
  • ANSI cut level 2
  • EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6)
  • Available in sizes 6 through 11
Applications:
  • Assembling metal parts and components
  • Assembling white goods
  • Cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance
  • General maintenance
  • Glass manufacturing
  • Handling of sharp-edged objects
  • Metal fabrication
  • Plastics injection and moulding
  • Pre-assembling
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Construction Knit
Coating Material Polyurethane
Color Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 10
EN388 Standard EN 388:4342
For Use With (Application) Automotive, machinery and equipment, metal fabrication, chemical, automotive aftermarket, EMS, utilities, warehousing
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Grip Design Rough
Liner Material HPPE, Nylon, Spandex
Lining Lined
Model 11-727 10 163840
Packaging Type Case
Puncture Rating ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Series HyFlex™ 11-727
Thumb Style Wing
Length (English) 7.6 in.
Length (Metric) 19.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt