missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Annexin V Apoptosis Kit [FITC]

Product Code. 18780284 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
100 Tests
Unit Size:
100 tests
This item is not returnable. View return policy
For Research Use Only

Product Code. 18780284

Brand: Novus Biologicals™ NBP229373100Tests

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
For Research Use Only

Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Cell Surface)

  • Annexins are a family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins, which bind to phosphatidylserine (PS) to identify apoptotic cells.
  • Annexin V staining, paired with 7-AAD or PI, is widely used to identify apoptotic stages by flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantity 100 Tests
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.