missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ankyrin 3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18428529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18428529 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18428529 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305550R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ankyrin 3 Polyclonal antibody specifically detects Ankyrin 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Ankyrin 3
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ankyrin G, Ankyrin G119, ankyrin-3, ankyrin-G, Node Of Ranvier
Host Species Rabbit
Immunogen The C-terminal 398 amino acids of human Ankyrin 3 expressed in and purified from E. coli.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cellular Signaling, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 288
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.