missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANKRD52 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-37935-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ANKRD52 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD52 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| ANKRD52 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| ANKRD33, ankyrin repeat domain 33, ankyrin repeat domain 52, ankyrin repeat domain-containing protein 52, CVWG5837, FLJ34236, PP6-ARS-C, protein phosphatase 6 ankyrin repeat subunit C, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory ankyrin repeat subunit C | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-660 of human ANKRD52 (NP_775866.2).,, Sequence:, RRRDKFGRTPLHYAAANGSYQCAVTLVTAGAGVNEADCKGCSPLHYAAASDTYRRAEPHTPSSHDAEEDEPLKESRRKEAFFCLEFLLDNGADPSLRDRQGYTAVHYAAAYGNRQNLELLLEMSFNCLEDVESTIPVSPLHLAAYNGHCEALKTLAETLVNLDVRDHKGRTALFLATERGSTECVEVLTAHGASALIKERKRKWTPLHAAA | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 283373 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur