missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angelicin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16449088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16449088

Marca: Medchem Express HYN0763

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.

Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.

Specifica

Chemical Name or Material Angelicin
Physical Form Solid
CAS 523-50-2
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H6O3
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym Isopsoralen
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (179.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(OC=C3)C3=C2O1
Molecular Weight (g/mol) 186.16
Formula Weight 186.16
Percent Purity 99.63%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato