missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANAPC13 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Product Code. 18429895 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18429895 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18429895 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176261JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ANAPC13 Polyclonal antibody specifically detects ANAPC13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ANAPC13
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias anaphase promoting complex subunit 13, anaphase-promoting complex subunit 13, APC13SWM1, cyclosome subunit 13, Cylosome subunit 13, DKFZP566D193, homolog of yeast Swm1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the center of human APC13. The immunogen is located within the last 50 amino acids of APC13. Amino Acid Squence: PLNELPEPEQDNGGTTE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25847
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.