missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium Thiocyanate, 98%, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15617670 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
15617670 500 g Poly Bottle 500g
15607670 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15617670 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore A7149500G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Powder

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1762-95-4
Molecular Formula CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.117
MDL Number MFCD00011428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]

Specifica

Melting Point 140°C to 149°C
Color Colorless
pH 4.5 to 6 (at 20°C)
Physical Form Solid
Quantity 500 g
Linear Formula NH4SCN
Beilstein 3595135
Formula Weight 76.12g/mol
Odor Odorless
Packaging Poly Bottle
Density 1.3g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Ammonium thiocyanate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.