missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ammonia Reagent

Artikelnummer. 18809624 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 x 28 mL
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18809624 2 x 28 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18809624 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TR60101
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Determine quantity of ammonia in plasma.

Determine quantity of ammonia in plasma in vitro with Thermo Scientific™ Ammonia Reagent.

Excess ammonia exerts toxic effects on the central nervous system. Elevated levels of ammonia may be either due to inborn errors of metabolism or secondary to other conditions. Elevated ammonia may be observed in advanced liver disease caused by Reye's Syndrome, viral hepatitis or cirrhosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance CE Marked
Content And Storage 2°C to 8°C
Description Ammonia Reagent
CE Marker Yes
Detectable Analytes Ammonia
Sample Type Plasma
Type Reagent
Linearity 0 to 1000µmol/L
Methods Compatibility Kinetic
Quantity 2 x 28 mL
Stability Stable Liquid
State at Room Temperature Liquid
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.