missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aminoglutethimide, LoGiCal

Produktkode 30462724
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30462724 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 30462724 missing translation for 'mfr' LoGiCal missing translation for 'supplierNo' LGCFOR1777.00

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Analyte or Component Names Aminoglutethimide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H16 N2 O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-, (+/-)-Aminoglutethimide, alpha-(p-Aminophenyl)-alpha-ethylglutarimide
InChI Formula InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Solution Type Neat
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC Name 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 232.28
Quantity 10 mg
Formula Weight 232.1212 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.