missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum Magnesium gauze , alloy 5056, 16 mesh woven from 0.24mm (0.0095 in.) dia. wire, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15444075
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15444075

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 046714.GT

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Name Note 16 mesh woven from 0.24mm (0.0095 in.) dia. wire
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Al:Mg; 95:5 wt%
Quantity 150 x 150 mm
Mesh Size 16 Mesh
Odor Odorless
Form Wire Cloth
MDL Number MFCD00214039
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato