Learn More
Lovibond™ ALUMINUM #1 tablets
Click to view available options
Quantity:
100 Tablets
250 Tablets
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 250
Descripción
ECR method for comparators and photometers
Water analysis couldn't be easier. Precise dosing, long shelf life and easy handling make the tablet reagent the most popular indicator system and the cheapest way to have analyse a parameter.
The tablet reagent in the aluminum blister pack withstands almost all climatic conditions and external influences. In addition, there is no safety risk for the user.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 100 Tablets |
| Range | Aluminum #1 0.01 to 0.30 mg/L |
| Type | Reagent |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Safety data sheet available on request.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido