missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALPK2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18490441 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18490441 25 μL 25µL
18291558 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18490441 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP18329725ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ALPK2 Polyclonal specifically detects ALPK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ALPK2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias alpha-kinase 2, EC 2.7.11.-, FLJ34875, FLJ43253, HAKalpha-protein kinase 2, heart alpha-kinase, Heart alpha-protein kinase
Gene Symbols ALPK2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SSVDPVDEKELSVTDSLSAASETGGKENVNNVSQDQEEKQLKMDHTAFFKKFLTCPKILESSVDPIDEISVIEYTRAGKPEPSETTPQG
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 115701
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.