missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 APOLLO
Description
- Designed to protect, rear entry double zip system, attached socks with boot overflap
- Rear mounted breathing apparatus (BA) pouch - universal fit with most BA
- Enhanced comfort, knitted inner cuffs and inner textile type fabric improves wearer acceptance
- Attached Ansell Barrier™ gloves, exhalation valves and clear face visor
Specifications
Specifications
| Color | Green |
| For Use With (Application) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Transferring Liquids and Solids, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading of Proces Equipment, Raw Material Sample Collection, Concentration Mixing and Palletisation, Hazmat Response, Assembly and Disassembly of Large Pipes |
| Hood Type | Fully Encapsulated |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Size | Small |
| Product Type | Fully encapsulated chemical protective, liquid tight suit, Type 3/4 protection |
| Seam Type | Welded and Taped |
| Style | G40T126B |
| Weight (Metric) | 103 gsm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?