missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (1G7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18335418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18335418 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18335418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000174M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen alpha-Fetoprotein/AFP
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone 1G7
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH27881
Gene Alias Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Host Species Mouse
Immunogen AFP (AAH27881, 500 a.a. ~ 609 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. CCTSSYANRRPCFSSLVVDETYVPPAFSDDKFIFHKDLCQAQGVALQTMKQEFLINLVKQKPQITEEQLEAVIADFSGLLEKCCQGQEQEVCFAEEGQKLISKTRAALGV
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 174
Target Species Human, Pig
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.