missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-D-Glucopyranoside-beta-D-fructofuranosyl Octadecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | alpha-D-Glucopyranoside-beta-D-fructofuranosyl Octadecanoate |
| CAS | 37318-31-3 |
| Molecular Formula | C30 H56 O12 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranoside β-D-fructofuranosyl octadecanoate, alpha-D-Glucopyranoside-beta-D-fructofuranosyl Octadecanoate, Sucrose, stearate (6CI), Cane sugar stearate, Cosmelike S 10, Cosmelike S 110, Crodesta F 110, Crodesta F 140, Crodesta F 160, Crodesta F 90, DK 160, DK 50, DK Ester O 10, DKF 10, DUB-SE 11S, Nitto Ester S 370, Rikemal A, Ryoto S 1170, Ryoto S 170, Ryoto Sugar Ester S 070, Ryoto Sugar Ester S 1170, Ryoto Sugar Ester S 1170F, Ryoto Sugar Ester S 1170S, Ryoto Sugar Ester S 1570, Ryoto Sugar Ester S 170, Ryoto Sugar Ester S 270, Ryoto Sugar Ester S 370F, Ryoto Sugar Ester S 395, Ryoto Sugar Ester S 570, Ryoto Sugar Ester S 70, Ryoto Sugar Ester S 970, Ryoto Sugar Ester SM 1800, S 070, S 1170, S 1570, S 170, S 270, S 395, S 970, SE 1570, SE 970, SEFA polystearate, SFE 1815, SM 90, SM 90 (sugar ester), SP 10C, SS 15, SS 7, Saccharose stearate, Sefose 1618H, Sisterna SP 50, Sucroester WE 11, Sucrose octadecanoate, Sucrose stearate, Surfhope C 1816, Surfhope J 1809, Surfhope J 1811, Surfhope J 1815, Surfhope SE COSME C 1800, Surfhope SE COSME C 1801, Surfhope SE COSME C 1802, Surfhope SE Cosme C 1811, Surfhope SE Cosme C 1815, Surfhope SE Cosme C 1816, Surfhope Sepharma J 1811F |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H56O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(33)42-30(20-32)28(38)25(35)22(41-30)19-39-29-27(37)26(36)24(34)21(18-31)40-29/h21-22,24-29,31-32,34-38H,2-20H2,1H3/t21-,22-,24-,25-,26+,27-,28+,29+,30+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@]1(CO)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-5-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxolan-2-yl] octadecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 608.758 |
| Formula Weight | 608.377 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?