missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpelisib, MedChemExpress

Product Code. 16411176
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16411176

Brand: Medchem Express HY15244

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.

Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.

Spécification

Chemical Name or Material Alpelisib
CAS 1217486-61-7
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H22F3N5O2S
Quantity 200 mg
Synonym BYL-719
Solubility Information DMSO : 83.33 mg/mL (188.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C(S1)NC(N2CCC[C@H]2C(N)=O)=O)=C1C3=CC(C(C)(C(F)(F)F)C)=NC=C3
Molecular Weight (g/mol) 441.47
Formula Weight 441.47
Percent Purity 96.33%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis