missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (AP-7/6/7), Biotin, R&D Systems™

Product Code. 18607917 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18607917 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18607917 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP250102B
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Alkaline Phosphatase, Intestinal
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone AP-7/6/7
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme
Host Species Mouse
Immunogen Calf intestinal alkaline phosphatase
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 248
Target Species Bovine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.