missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alkaline Phosphatase/ALPL Antibody (077), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Alkaline Phosphatase/ALPL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 077 |
| Conjugate | mFluor Violet 500 SE |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Alkaline Phosphatase/ALPL. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?