missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH1A3 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Product Code. 18413382
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18413382 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18413382 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP215339PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ALDH1A3 Polyclonal antibody specifically detects ALDH1A3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ALDH1A3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Conjugate PE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting
Formulation PBS
Gene Alias aldehyde dehydrogenase 1 family, member A3, Aldehyde dehydrogenase 6, aldehyde dehydrogenase family 1 member A3, ALDH1A6, ALDH6acetaldehyde dehydrogenase 6, EC 1.2.1, EC 1.2.1.5, RalDH3, RALDH-3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ALDH1A3. The exact sequence is proprietary.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 220
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.