missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH1A2 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18358905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18358905 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18358905 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306323DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ALDH1A2 Polyclonal specifically detects ALDH1A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ALDH1A2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias aldehyde dehydrogenase 1 family, member A2, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A2, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, RALDH 2, RALDH(II), RalDH2, RALDH2MGC26444, RALDH2-T, retinal dehydrogenase 2, Retinaldehyde-specific dehydrogenase type 2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ALDH1A2 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8854
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.