missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Al-23 Tube, One End Closed, O.D.: 20mm, I.D.: 15mm, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11332788
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11332788 100 mm 100mm
11322788 200 mm 200mm
11352788 300 mm 300mm
11392778 600 mm 600mm
11312788 800 mm 800mm
11342788 1000 mm 1000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11332788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030077.DM
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Al-23 Tube
Name Note One end closed
Quantity 100 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.