missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
Spécification
Spécification
| Antigen | AKT |
| Applications | Western Blot, Simple Western |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 545007 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Dilution | Western Blot, Simple Western |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?