missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIF-1/Iba1 Antibody (2A2-B6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18374308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18374308 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18374308 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000199M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen AIF-1/Iba1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2A2-B6
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH09474
Gene Alias AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1
Host Species Mouse
Immunogen AIF-1/Iba1 (AAH09474.1, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSQTRDLQGGKAFGLLKAQQEERLDEINKQFLDDPKYSSDEDLPSKLEGFKEKYMEFDLNGNGDIDIMSLKRMLEKLGVPKTHLELKKLIGEVSSGSGETFSYPDFLRMMLGKRSAILKVILMYEEKAREKEKPTGPPAKKAISELP
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 199
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.