missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AG-2/AGR2 Antibody (S04-1H6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-19534-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AG-2/AGR2 Monoclonal antibody specifically detects AG-2/AGR2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| AG-2/AGR2 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| AG-2, AG2member 17, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, secreted cement gland homolog | |
| A synthetic peptide of human AG-2/AGR2 (Uniprot # O95994) | |
| 50 μg | |
| Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers | |
| 10551 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S04-1H6 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu