missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AFF4 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18426242 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18426242 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18426242 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP140357V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

AFF4 Polyclonal antibody specifically detects AFF4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen AFF4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias AF4/FMR2 family, member 4, AF5Q31AF4/FMR2 family member 4, ALL1-fused gene from chromosome 5q31 protein, Major CDK9 elongation factor-associated protein, MCEFALL1 fused gene from 5q31, MGC75036, Protein AF-5q31
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1113 and 1163 of human major CDK9 elongation factor-associated protein of human using the numbering given in entry NP_055238.1 (GeneID 27125).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 27125
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.